Description
- Combinaison avec capuche à 3 pièces
- Tyvek™ à l’avant et grand SMS respirant à l’arrière
- Coutures externes cousues
- Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage
- Élastique à la taille (cousu)
- Fermeture éclair Tyvek™ et rabat
- Blanc
- Antistatiques
Spécification
Spécification
| Type de produit | Salopette à capuche |
| Dimensions | L |
| Matériau | Tyvek&trade ; devant, SMS derrière |
| Couleur | Blanc |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Type de cagoule | Élastique |
| Type de bouchon | Fermeture à glissière avec rabat-tempête |
| Afficher plus |