Learn More
Keystone Cleanroom Products Tubulure de forme continue pour stérilisation à la vapeur pelable en Tyvek / PE
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17891051 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
107 x 35,6 cm (42 x 14 in)
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Dimensions (L x l) unitSize
17891051 107 x 35,6 cm (42 x 14 in) 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 17891051 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur BBTMGTVK1442
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure de forme continue pour stérilisation à la vapeur pelable en Tyvek offrant une barrière contre la contamination microbienne.
  • Grand choix pour les pièces d’équipement lourdes, à bords tranchants ou pour les emballages nécessitant une désinfection de surface après stérilisation
  • Le film flexible en Tyvek™ / PE est non pelucheux, résistant à l’humidité et aux perforations, extrêmement résistant et conçu pour être autoclavé
  • Le côté en Tyvek™ offre une grande respirabilité tout en offrant une excellente barrière contre la contamination microbienne
  • Le côté film transparent offre une excellente clarté, ainsi que solidité et durabilité
  • Doit être thermoscellé à l’aide d’un thermoscellant à bande continue ou à impulsion valide
  • Chaque sachet est doté d’un indicateur de procédé de classe A, qui passe du rose au brun foncé lorsqu’il est exposé à la vapeur
  • Lorsque les joints pelables sont ouverts, pratiquement aucune particule en suspension dans l’air n’est générée
  • Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Fonctionne avec les scelleuses à bande pulsée et continue
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Scellage à chaud
Couleur Blanc
Jetable Oui
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Plage de températures (impériale) <250°F
Plage de températures (métrique) <125°C
Épaisseur (impériale) 8 mil
Dimensions (L x l) 107 x 35,6 cm (42 x 14 in)
Longueur (impériale) 42 in.
Largeur (impériale) 14 in.
Type de produit Autoclave Bag
Capacité (impériale) 558 oz.
Capacité (métrique) 16,5 L
Longueur (métrique) 106.7 cm
Largeur (métrique) 35.6 cm
Épaisseur (métrique) 0,2 mm