Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 boutons-pression pour blouses de laboratoire
Code produit 11742594 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
Grand
Très grand
2XL
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11742594 Grand -
15541362 Moyenne 10 pièces
15531362 Très grand 10 pièces
11752594 2XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11742594 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D13396069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    419.00€
    305.09€ / 50 pièces
    Économisez 113.91€
    27% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Offre une protection renforcée aux parties du corps plus exposées aux substances dangereuses, aux particules fines et aux fibres. Parmi ses autres caractéristiques, on note un faible peluchage et un traitement antistatique.
  • Aucun ajout de silicone
  • Coutures internes cousues
  • 3 poches et 5 fermetures à bouton pression
  • En PE haute densité Flashspun
  • Offre un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort
  • Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
  • Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit blouse de laboratoire résistante aux produits chimiques
Dimensions Grand
Sexe Unisexe
Matériau PE-HD
Type de bouchon Boutons pression
Jetable Usage limité
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques