Learn More
DuPont™ Tyvek™ Blouses de laboratoire, fermeture éclair
Description
- Aucun ajout de silicone
- Avec col, fermeture à glissière et 2 poches
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
- Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
Spécification
Spécification
| Type de produit | blouse de laboratoire résistante aux produits chimiques |
| Dimensions | 2XL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Type de manchette | Élastique |
| Jetable | Usage limité |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Résistance aux produits chimiques |
| Afficher plus |