Learn More
DuPont™ Blouses de laboratoire Tyvek™ Tychem™ PL50
Description
- Poignets élastiques
- Traitement antistatique
- fermeture arrière croisée fermée, fermeture du col et attaches de la taille avec bande Velcro
- Excellente protection contre la perméation d’une très grande variété de produits chimiques
- Protège le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), risques biologiques et certains agents de guerre chimique
- Utilisée pour une large gamme d’applications, du nettoyage de déversements chimiques aux interventions d’urgence en passant par les applications pétrochimiques et militaires
Spécification
Spécification
| Dimensions | L à XXL |
| Sexe | Unisex |
| Nbre de poches | None |
| Modèle | Longueur du tibia |
| Type de produit | Blouse |
| Matériau | Substrat laminé à un film avec revêtement polymère Tyvek |
| Couleur | Gris |
| Type de bouchon | Arrière |
| Jetable | Single-use |
| Stérilité | Non stérile |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?