Learn More
DuPont™ Combinaison de laboratoire Tyvek 500
GREENER_CHOICE
Code produit 15214191 Tous les produits DuPont Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15214191 L 1 pièce
15254191 3XL 1 pièce
11763113 3XL 25 pièces
15204191 S -
11753113 S 25 pièces
15224191 M 1 pièce
11743113 M 25 pièces
11713113 L 25 pièces
11733113 2XL -
15244191 2XL 1 pièce
11723113 XL 25 pièces
15234191 XL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15214191 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D14529854
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrent un équilibre idéal entre protection, résistance et confort. Les combinaisons de laboratoire à capuche DuPont™ Tyvek™ CHF7 sont robustes mais légères avec une capuche 3 pièces et un gousset pour un meilleur ajustement.
  • Excellente barrière contre les particules fines et les fibres
  • Très peu pelucheuse et traitée antistatique
  • Fermeture éclair Tyvek et rabat pour une meilleure protection
  • En PE haute densité Flashspun
  • Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
  • Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
  • Les applications incluent l’industrie pharmaceutique, les laboratoires, la cosmétologie, l’optique et l’électronique
  • Coutures internes cousues pour aider à réduire la contamination de l’intérieur vers l’extérieur du vêtement
  • Surchaussures attachées composées d’un matériau pour vêtement avec semelle enduite antifriction pour un meilleur pouvoir antidérapant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaisons à capuchon
Dimensions L
Matériau Tyvek
Couleur Blanc
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 3 parties
Type de bouchon Fermeture éclair avec rabat-tempête
Type de couture Piqué, Ruban adhésif
Type de protection Catégorie III, Type 5 et 6, EN 1073-2
Description Rabat à fermeture éclair, poignet à tunnel et élastiques faciaux
Taille (métrique) de la poitrine 100 à 108 cm