Learn More
uvex Casquette de sécurité sportive U-Cap - Bord long
Code produit 17239221 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Dimensions:
52 à 54 cm
55 à 59 cm
60 à 63 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions unitSize
17239221 Noir 52 à 54 cm 1 pièce
17249221 Noir 55 à 59 cm 1 pièce
17259221 Noir 60 à 63 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17239221 Fournisseur uvex Code fournisseur 9794400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.75€
    22.81€ / 1 pièces
    Économisez 4.94€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une casquette antichoc innovante avec élément en coque dure et une structure en nid d’abeille absorbent les chocs, en plus de réduire considérablement le risque de blessures à la tête. La conception du bord long offre une protection accrue contre le solei
  • Idéal pour les zones où les casques ne sont pas obligatoires, mais il y existe toujours un risque de blessures à la tête
  • Élément de coque rigide innovant inspiré du tatou,  structure en nid d'abeille et éléments amortisseurs
  • Protection fiable contre les chocs conformément à la norme EN 812
  • Le bord long offre une protection accrue contre le soleil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Jetable Réutilisable
Type de produit Casquette antichoc
Dimensions 52 à 54 cm
Comprend Coque rigide style Armadillo
Ventilée Ventilé
Type de tête Casquette de baseball