Learn More
uvex Casquette de sécurité sportive U-Cap - Bord court
Code produit 17279221 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
55 à 59 cm
60 à 63 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17279221 60 à 63 cm 1 pièce
17269221 55 à 59 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17279221 Fournisseur uvex Code fournisseur 9794404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.30€
    22.81€ / 1 pièces
    Économisez 4.49€
    16% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Une casquette antichoc innovante avec élément en coque dure et une structure en nid d’abeille absorbent les chocs, en plus de réduire considérablement le risque de blessures à la tête. La conception à bord court garantit un champ plus large de vision vers
  • Idéal pour les zones où les casques ne sont pas obligatoires, mais il y existe toujours un risque de blessures à la tête
  • Élément de coque rigide innovant inspiré du tatou,  structure en nid d'abeille et éléments amortisseurs
  • Protection fiable contre les chocs conformément à la norme EN 812
  • Le bord court garantit un champ plus large de vision vers le haut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Type de produit Casquette antichoc
Dimensions 60 à 63 cm
Ventilée Ventilé
Type de tête Casquette de baseball