Description
- Gants de protection chimique en caoutchouc butadiène-nitrile (NBR)
- Un revêtement supplémentaire améliore la préhension lors de la manipulation d’objets humides / huileux
- Idéaux pour une grande variété d’applications nécessitant une
Spécification
Spécification
| Applications | Laboratoire |
| Coating Material | NBR |
| Couleur | Noir |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Type de produit | Gants résistants aux produits chimiques |
| Dimensions | 8 |
| Norme EN388 | 4121X |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | AJKLMO |
| Afficher plus |