Learn More
uvex Gants de protection chimique en nitrile U-Fit Lite
Code produit 15317152 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15317152 7 1 pièce
15397142 9 1 pièce
15327152 10 1 pièce
15307152 8 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15317152 Fournisseur uvex Code fournisseur 6059707
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les gants de sécurité jetables Uvex U-Fit Lite sont extrêmement légers, tout en assurant une bonne protection contre la saleté et l’huile.Les gants sont compatibles avec les écrans tactiles et conviennent parfaitement aux travaux d’assemblage de précision légère.
  • Gants NBR jetables légers et durables
  • Bouts de doigts texturés, pour une meilleure préhension
  • Protection fiable contre les éclaboussures lors de la manipulation de produits chimiques tels que des acides, des alcalis, des solides ou des solutions salines aqueuses
  • Sans silicone selon les tests d’impression
  • Compatibles avec les écrans tactiles
  • Autorisé pour contact alimentaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Finition externe Lisse
Latex Free Oui
Matériau Caoutchouc en nitrile
Palm Thickness (Metric) 0,08 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions 7
Stérilité Non stérile
EN ISO 374-1 Type C
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES K
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Quantité Box of 100