Description
- Gants NBR jetables légers et durables
- Bouts de doigts texturés, pour une meilleure préhension
- Protection fiable contre les éclaboussures lors de la manipulation de produits chimiques tels que des acides, des alcalis, des solides ou des solutions salines aqueuses
- Sans silicone selon les tests d’impression
- Compatibles avec les écrans tactiles
- Autorisé pour contact alimentaire
Spécification
Spécification
| Accelerator Free | Oui |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Single-use |
| Finition externe | Lisse |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Caoutchouc en nitrile |
| Palm Thickness (Metric) | 0,08 mm |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Gants en nitrile |
| Dimensions | 9 |
| Afficher plus |