Learn More
uvex Gants de sécurité U-Fit
Code produit 31903211 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6, XS
7, Standard
8, Moyen
9, Grande
10, XL
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31903211 10, XL 1 pièce
31903203 6, XS 1 pièce
31903167 7, Standard 1 pièce
31903181 8, Moyen 1 pièce
31903178 9, Grande 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31903211 Fournisseur uvex Code fournisseur 6072710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.85€
    9.01€ / 1 pièces
    Économisez 0.84€
    8% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Les gants offrent une protection fiable et un travail confortable et précis dans diverses applications telles que la chimie, la médecine, l’industrie alimentaire et la production.
  • La série U-Fit, des gants de sécurité jetables de haute qualité, est fabriquée en NBR et garantit un haut niveau de sécurité et de fonctionnalité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Soins de santé, Laboratoire, Industriel
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Type de produit Gants jetables
Dimensions 10, XL