Description
- Gants de sécurité en caoutchouc nitrile jetables et renforcés
- Bouts des doigts texturés pour une meilleure préhension
- Résistance aux graisses, aux huiles minérales et à une grande variété de produits chimiques
- Sans silicone, selon les tests d’impression
- Idéal pour le nettoyage, les travaux en laboratoire et l’industrie alimentaire
Spécification
Spécification
| Applications | Laboratoire |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Caoutchouc en nitrile |
| Type de produit | Gants résistants aux produits chimiques |
| Dimensions | Moyen |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | JKLOPST |
| À utiliser avec (application) | Manipulation de produits chimiques, nettoyage, industrie alimentaire, travaux en laboratoire et peinture |
| Afficher plus |