Learn More
DiscoverX U2OS OXGR1 Gq Cell Line
Click to view available options
Quantité:
2 flacons
Description
The OXGR1 Gq cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. α-ketoglutarate) based activation of OXGR1 GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular calcium. The included cell line overexpresses OXGR1 , a naturally Gq coupled GPCR. Upon activation of OXGR1 , the resulting calcium activity can be fluorescently assayed using the Calcium NoWash PLUS Detection Kit. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Spécification
Spécification
| Entrée du dosage | Calcium Signaling |
| Lignée cellulaire | U2OS |
| À utiliser avec (application) | Cell Lines |
| Agoniste primaire | α-ketoglutarate |
| Quantité | 2 flacons |
| Entrée cible | OXGR1 |
| Numéro d’adhésion | NM_080818.3 |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.