Learn More
U93631, MedChemExpress
Code produit. 16495847
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16495847
Marque: Medchem Express HY100686
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress U93631 is a GABAA receptor ligand of novel chemical structure with IC50 of 100 nM,and has been shown to induce a rapid, time-dependent decay of GABA-induced whole-cell Cl-currents in recombinant GABAA receptors.
U93631 is a GABAA receptor ligand of novel chemical structure with IC50 of 100 nM,and has been shown to induce a rapid, time-dependent decay of GABA-induced whole-cell Cl-currents in recombinant GABAA receptors.
Spécification
Nom chimique ou matériau U93631
CAS 152273-12-6
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H21N3O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 34 mg/mL (113.57 mM)
SMILES O=C(C1=C2N(C=N1)C3=C(C=CC=C3)NC2(C)C)OC(C)(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 299.37
Poids de la formule 299.37
Pourcentage de pureté 99.85%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.