Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité sous paillasse de type 90 UB-S-90
Code produit. 15927476 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Modèle de porte:
avec 2 tiroirs
avec tiroir
Modèle:
UB90.060.059.050.S
UB90.060.059.S
UB90.060.089.050.S
UB90.060.089.S
UB90.060.110.050.2S
UB90.060.110.050.S
UB90.060.110.2S
UB90.060.110.S
UB90.060.140.2S
UB90.080.059.060.S
UB90.080.110.060.2S
Poids (métrique):
111,00 kg
123,30 kg
148,00 kg
150,50 kg
163,00 kg
180,00 kg
183,50 kg
193,00 kg
200,10 kg
244,00 kg
244,50 kg
Conditionnement:
1 pièce
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Code produit. 15927476
Marque: asecos™ 3265800135377
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
  • Construction robuste et durable : corps en tôle d’acier revêtue de poudre
  • Convivial : les tiroirs restent ouverts dans n’importe quelle position, l’intérieur des tiroirs est entièrement visible ; accès à tous les conteneurs
  • Sécurisé : les tiroirs sont équipés d’un fil de mise à la terre avec une pince standard, un bac soudé avec joint, les tiroirs se ferment automatiquement en cas d’incendie
  • Aucune utilisation non autorisée : tiroirs verrouillables avec verrou cylindrique et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
  • Mobile : roulettes avec socle (disponibles en option), déplacement facile de l’armoire
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 50) à un système d’évacuation technique
Garantie
Cinq ans
Spécification
Certifications/Conformité Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, conforme à la norme CE
Configuration 1 tiroir (tôle d’acier revêtue de poudre), 1 insert perforé (acier inox)
Profondeur (métrique) extérieure 600 mm
Profondeur (métrique) intérieure 482 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 482 x 470 x 702 mm
Dimensions (P x L x H) 600 x 593 x 800 mm
Modèle de porte avec tiroir
À utiliser avec (application) Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Hauteur (métrique) extérieure 800 mm
Hauteur (métrique) intérieure 702 mm
Modèle UB90.080.059.060.S
Nbre de portes 1
Revêtement de surface revêtement époxy lisse
Poids (métrique) 150,50 kg
Largeur (métrique) extérieure 593 mm
Largeur (métrique) intérieure 470 mm
Couleur Gris clair (RAL 7035)
Matériau Tôle d'acier
Type de produit Armoire de stockage de sécurité sous paillasse