Learn More
Poulten Selfe™ Ubbelohde Suspended-Level Viscometers
Click to view available options
Dimensions:
2
Conditionnement:
1 pièce
Description
ASTM D445-IP71, ASTM D446.Suitable for transparent liquids. Nominal overall length 283mm. Approximate sample size 18mL. With UKAS certificate of calibration.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Viscosimètre à suspension Ubbelohde |
| Gamme de viscosité | 20 à 100 cSt |
| Numéros ASTM | D445-IP71, D446 |
| Certifications/Conformité | D446 |
| Dimensions | 2 |
| Volume (métrique) | 18 ml |