Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Ubbelohde
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Gamme de viscosité:
0,5 à 3 cSt
0,8 à 5 cSt
1,2 à 10 cSt
10 à 100 cSt
100 à 1000 cSt
1000 à 10 000 cSt
3 à 30 cSt
30 à 300 cSt
5 à 50 cSt
50 à 500 cSt
Constante approximative:
0,003K
0,005K
0,01K
0,03K
0,05K
0,1K
0,3K
0,5K
10 K
1 K
Dimensions:
Diamètre de 0,47 mm
Diamètre de 0,54 mm
Diamètre de 0,63 mm
Diamètre de 0,84 mm
Diamètre de 0,95 mm
Diamètre de 1,13 mm
Diamètre de 1,50 mm
Diamètre de 1,69 mm
Diamètre de 2,01 mm
Diamètre de 3,60 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Convient pour les mesures manuelle et automatique des liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
- Le débit minimum recommandé est de 200 secondes
- Calibré
- Avec constante pour les mesures automatiques
- Quantité de remplissage de 15 à 20 ml
Spécification
Spécification
| Type de produit | Viscosimètre |
| Gamme de viscosité | 10 à 100 cSt |
| Calibrated | Oui |
| Constante approximative | 0,1K |
| Certifications/Conformité | DIN 51 562 partie 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
| Comprend | Marques d’anneau |
| À utiliser avec (application) | Pour la détermination de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien |
| Dimensions | Diamètre de 1,13 mm |
| Volume (métrique) | 15 à 20 ml |