Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Ubbelohde avec tube supplémentaire
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Gamme de viscosité:
0,8 à 5 cSt
3 à 30 cSt
Constante approximative:
0,005K
0,03K
Dimensions:
Diamètre de 0,53 mm
Diamètre de 0,84 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Convient pour les mesures manuelle et automatique des liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
- Le débit minimum recommandé est de 200 secondes
- Calibré
- Avec constante pour les mesures automatiques
- Quantité de remplissage de 18 à 22 ml
Spécification
Spécification
| Type de produit | Viscosimètre |
| Gamme de viscosité | 0,8 à 5 cSt |
| Calibrated | Oui |
| Constante approximative | 0,005K |
| Certifications/Conformité | ISO/DIS 3105, DIN 51 562, partie 1, BS 133, NF T60-100 |
| Comprend | Tube et filetages supplémentaires |
| À utiliser avec (application) | Pour la détermination de la viscosité cinématique absolue ou relative |
| Dimensions | Diamètre de 0,53 mm |
| Volume (métrique) | 18 à 22 ml |