missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UCB9608, MedChemExpress

Code produit. 16484658
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16484658

Marque: Medchem Express HY112613

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress UCB9608 is a potent, selective and orally active PI4KIIIβ inhibitor, with an IC50 of 11 nM, selective over PI3KC2 α, β, and γ lipid kinases. UCB9608 improves metabolic stability and exhibits excellent pharmacokinetic profile, acts as a potent immunosuppressive agent.

UCB9608 is a potent, selective and orally active PI4KIIIβ inhibitor, with an IC50 of 11 nM, selective over PI3KC2 α, β, and γ lipid kinases. UCB9608 improves metabolic stability and exhibits excellent pharmacokinetic profile, acts as a potent immunosuppressive agent.

Spécification

Nom chimique ou matériau UCB9608
CAS 1616413-96-7
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H26N8O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 65 mg/mL (158.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(N2CCN(C(NC3=CC=C(OC)C=C3C)=O)C[C@@H]2C)=C4C(N(C)N=C4)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 410.47
Poids de la formule 410.47
Pourcentage de pureté 99.43%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis