Learn More
Novus Biologicals™ ULBP-5/RAET1G 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Cible | ULBP-5/RAET1G |
| Synonyme | retinoic acid early transcript 1 G, retinoic acid early transcript 1 G protein, retinoic acid early transcript 1 G pseudogene, ULBP5 |
| Symbole de gène(s) | RAET1G |