Learn More
Sampling Systems™ Étiquettes de procédé ultra-adhésives (UA)
Code produit. 12754758 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Jaune, Rouge
Noir
Orange
Rouge
Vert
Afficher le texte:
Allergène
Commercialisé
Distribué
En cours de traitement
Nettoyage
Non destiné à un usage humain
Quarantaine
Rejetée
Sale
Échantillonné
Conditionnement:
1 pièce
500 pièces
Code produit. 12754758
Marque: Sampling Systems™ 8220A31
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour éviter les erreurs lors du processus de fabrication. Les étiquettes de procédé ultra adhésives (UA) Sampling Systems™ sont idéales pour une utilisation dans des situations poussiéreuses et sont souvent utilisées pour sceller les sacs après l’échantillonnage.
  • Adhésif très résistant - Se colle même sur des surfaces très poussiéreuses
  • Grande surface d’écriture
  • Chaque rouleau est conditionné individuellement
  • Idéales pour sceller des trous dans les sacs
  • L’étiquette ne servira pas uniquement à montrer que le sac a été échantillonné, mais elle empêchera la poudre de s’échapper du sac lorsqu’il sera manipulé
  • Même après avoir été immergée dans l’eau pendant 48 heures, l’étiquette UA reste intacte, solidement fixée au sac et il est encore possible d’écrire dessus à l’aide d’un stylo à bille
  • Adhésive sur presque n’importe quelle surface
  • Code couleur pour une meilleure reconnaissance par les opérateurs
Spécification
Description Ultra adhésive (UA) : étiquette en papier à haute résistance
Couleur Bleu
Matériau Papier
Type de produit Étiquette ultra adhésive
Afficher le texte Échantillonné
À utiliser avec (équipement) Distributeur d’étiquettes pour étiquettes de 95 x 95 mm
Étiquettes par feuille 500/rouleau
Nb par paquet 500/Bte
Plage de températures (métrique) –20°C à +70°C
Dimensions (LxW) 95 x 95 mm