Learn More
Sampling Systems™ Étiquettes de procédé ultra-adhésives (UA)
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Jaune, Rouge
Noir
Orange
Rouge
Vert
Afficher le texte:
Allergène
Commercialisé
Distribué
En cours de traitement
Nettoyage
Non destiné à un usage humain
Quarantaine
Rejetée
Sale
Échantillonné
Conditionnement:
1 pièce
500 pièces
Description
- Adhésif très résistant - Se colle même sur des surfaces très poussiéreuses
- Grande surface d’écriture
- Chaque rouleau est conditionné individuellement
- Idéales pour sceller des trous dans les sacs
- L’étiquette ne servira pas uniquement à montrer que le sac a été échantillonné, mais elle empêchera la poudre de s’échapper du sac lorsqu’il sera manipulé
- Même après avoir été immergée dans l’eau pendant 48 heures, l’étiquette UA reste intacte, solidement fixée au sac et il est encore possible d’écrire dessus à l’aide d’un stylo à bille
- Adhésive sur presque n’importe quelle surface
- Code couleur pour une meilleure reconnaissance par les opérateurs
Spécification
Spécification
| Description | Ultra adhésive (UA) : étiquette en papier à haute résistance |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Papier |
| Type de produit | Étiquette ultra adhésive |
| Afficher le texte | Échantillonné |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeur d’étiquettes pour étiquettes de 95 x 95 mm |
| Étiquettes par feuille | 500/rouleau |
| Nb par paquet | 500/Bte |
| Plage de températures (métrique) | –20°C à +70°C |
| Dimensions (LxW) | 95 x 95 mm |