Learn More
Sampling Systems™ Étiquettes de contrôle qualité ultra-adhésives (UA) 95 x 95 mm
Code produit. 12734758 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 12734758
Marque: Sampling Systems™ 8220A05
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes de haute qualité spécialement conçues avec un support ultra-adhésif. Les étiquettes de contrôle de qualité ultra-adhésives (UA) pour Sampling Systems™ 95 x 95 mm sont idéales pour une utilisation sur des sachets, des fûts, des barils, des boîtes, des sacs et bien plus encore.
  • Adhésif très résistant - Se colle même sur des surfaces très poussiéreuses
  • Grande surface d’écriture
  • Chaque rouleau est conditionné individuellement
  • Idéal pour sceller les sacs poussiéreux
  • L’étiquette ne servira pas uniquement à montrer que le sac a été échantillonné, mais elle empêchera la poudre de s’échapper du sac lorsqu’il sera manipulé
  • Même après avoir été immergée dans l’eau pendant 48 heures, l’étiquette UA reste intacte, solidement fixée au sac et il est encore possible d’écrire dessus à l’aide d’un stylo à bille
  • Adhésive sur presque n’importe quelle surface
Spécification
Description Ultra adhésive (UA) : étiquettes en papier à haute résistance
Couleur Noir
Matériau Papier
Type de produit Étiquette ultra adhésive
Afficher le texte Contrôle de la qualité
Étiquettes par feuille 500/rouleau
Nb par paquet 500/Bte
Plage de températures (métrique) –20°C à +70°C
Dimensions (LxW) 95 x 95 mm