Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester mat polyvalentes avec adhésif ultra-puissant
Code produit. p-7250892
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 1 in
0,5 x 1 in
0,5 x 1,5 in
0,75 x 1,5 in
1,5 x 1,5 in
1,9 x 3 in
1,9 x 4 po
1 x 1 in
1 x 1,5 in
2 x 1 in
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Hauteur (métrique):
9,53 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
500 pièces
Code produit. 17861539
Marque: Brady™ 173719
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le polyester ultra-résistant (B-489A) doté d’un adhésif permanent est idéal pour l’étiquetage de produits et l’identification générale dans les applications commerciales et industrielles.
  • Idéales pour une application sur les surfaces intérieures lisses et très texturées comme le métal et les plastiques à faible énergie de surface
  • Polyester blanc mat, doté d'un adhésif en caoutchouc permanent et imprimable par transfert thermique
  • Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
  • Température d'utilisation de -40 à 120°C (-40 à 248°F)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
Type d’adhésif Permanent Rubber
Revêtement None
Couleur White
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
Sans latex No
Quantité 500 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F to +248°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +120°C
Épaisseur (impériale) 0.0051 in.
Épaisseur (métrique) 0.1295 mm
Dimensions (LxW) 0,375 x 1 in
Longueur (impériale) 0,375 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Hauteur (métrique) 9,53 mm
Alternate Part Number M6-16-489