Learn More
3M™ Nomad™ Tapis Ultra Propre 4300
Un tapis de sol à usage unique, qui accroche les poussières et qui se compose de 40 feuilles recouvertes d'un adhésif sensible à la pression. La surface à haute adhérence élimine la poussière et les petites particules des semelles de chaussures et des roulettes de chariots.
Marque: 3M™ Nomad™ 7100050745
Informations supplémentaires : Poids : 1.37300kg
Description
- Tapis de contrôle de la contamination multicouche jetable
- Conçu pour protéger les zones où la propreté et l’hygiène sont des facteurs essentiels
- Retirez une couche pour en exposer une autre
- À installer sur une surface propre, sans bordure ou cadre de support nécessaire
- Additif antimicrobien, pour empêcher la croissance des micro-organismes
- Les feuilles numérotées permettent un contrôle et facilitent les audits d’assurance qualité
Spécification
115 x 60 cm | |
46 in | |
24 in | |
Tapis d’entrée | |
Adhésif sensible à la pression (PSA) | |
115 cm |
Oui | |
Blue | |
Contrôle de la contamination | |
40 feuilles/tapis, 6 tapis/boîte | |
60 cm |