Learn More
Beckman Coulter™ Ultra-Clear Centrifuge Tubes
Click to view available options
Capacité (métrique):
5,00 ml
38.50 ml
Longueur (métrique):
51 mm
89 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Platform: Floor Prep
- For use in Ultracentrifuge Rotors (model 344058 can also be used in benchtop centrifuge rotors)
- Options for nominal capacity: 5.0mL or 38.50 mL
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, ISO 9001 |
| Couleur | Ultra Clear |
| Capacité (métrique) | 38.50 ml |
| Longueur (métrique) | 89 mm |
| À utiliser avec | Banded/pelleted samples |
| Quantité | 50 paquet |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |
| Type de bouchon | Not Included |
| Type de produit | Test Tube |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.