Learn More
3M™ Rouleau de marquage au sol ultra-résistant 971
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 rouleau
Description
- Excellente résistance à l’abrasion
- Résiste au passage des chariots élévateurs
- Couleurs vives pour une haute visibilité
- Résiste à l’humidité et à de nombreux produits chimiques
- Colle par contact et reste là où vous l’avez mis
- Favorise un nettoyage sans solvants ni raclage
- Disponibles en plusieurs couleurs
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 51 mm x 33 m |
| Longueur (métrique) | 32,9 m |
| Largeur (métrique) | 50,8 mm |
| Couleur | Jaune |