Learn More
Corning™ Surface à très faible adhérence
La surface unique avec hydrogel lié par covalence est hydrophile et a une charge neutre
609.17€
Spécification
Couleur de bouchon | Transparent |
---|---|
Bouchon inclus | Oui |
Matériau du bouchon | Polystyrène |
Forme du fond | Rond |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Surface de culture | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Surface de culture | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10010582
|
Corning™
3261 |
60 mm | 21 cm2 |
609.17€
20 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
La surface est conçue pour maintenir les cellules non attachées, en suspension. Réduit considérablement la liaison des protéines de fixation et des protéines sériques, minimisant ainsi l’adhérence et la propagation des cellules.
- Les orifices d’aération assurent un échange gazeux homogène
- Empêche la différenciation des cellules souches par adhérence
- Empêche les cellules adhérentes de se diviser
- Minimise l’absorption protéique, l’activation des enzymes et l’activation cellulaire
- Biologiquement inertes, non cytotoxiques et non dégradables
- En PS vierge optiquement transparent
- Hauteur : 15 mm
- Rebords facilitant la manipulation
Informations sur la commande
Stériles ; conditionnés en pochettes de cinq.
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de Pétri pour culture cellulaire | |
20/Carton |
Oui | |
Rond | |
Oui | |
Ronde | |
Liaison ultra-faible | |
Couvercle | |
5/Paquet |