Learn More
Carburant diesel à très faible teneur en soufre (VHG)™
Description
Carburant diesel à très faible teneur en soufre vierge
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Blank |
| Méthodes | ICP/XRF/RDE |
| Noms d’analytes ou de composants | Blank |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Nom IUPAC | Blanc |
| Solvent or Matrix | #2 Diesel |
| Quantité | 0,5 gal |