Description
- Les bras d’extension avec une rotation de 360° permettent de placer des appareils à différentes distances du cadre de laboratoire sans compromettre l’intégrité des expériences
- Les pinces pivotantes et à position fixe maintiennent l’appareil près du cadre ou du support de laboratoire et disposent d’un support intégré pour la fixation aux cadres ou appareils de laboratoire
- Disponible en simple ou double ajustement en zinc nickelé ou en acier inox
- Manchons en vinyle antidérapants et revêtements en fibre de verre résistant à des températures supérieures à 100°C (inclus avec toutes les pinces à 2 et 3 broches)
Spécification
Spécification
| Type | Pince polyvalente |
| Matériau | Nickelé |
| Comprend | Manchons en vinyle antidérapants et couvercles en fibre de verre |
| Description | Pince, multi-usage, CLM-ULTRA3DZM |
| Diamètre (métrique) | 11 mm |
| Longueur (impériale) | 8,74 po |
| Longueur (impériale) du bras | 5,000 po |
| Longueur (métrique) | 222,00 mm |
| Longueur (métrique) du bras | 127 mm |
| Dimensions | Moyenne |
| Afficher plus |