Learn More
Wheaton™ Bouchons à revêtement complet ultra pur Wheaton™
Code produit. 11728959 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
1,3cm
2cm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11728959
Marque: Wheaton™ W224100420
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Revêtements de type PTFE pour éviter les réactions dues au contact de l’échantillon avec du caoutchouc. Les bouchons à revêtement OmniFlex Pure Wheaton™ sont fabriqués dans un environnement sans silicone.
  • Autoclavables
  • Entièrement revêtu d’un polymère fluoré
  • Conformes aux pharmacopées américaine, européenne et japonaise
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) interne 0,7cm
Diamètre (métrique) 1,3cm
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris
Matériau Caoutchouc de bromobutyle
Type de produit Bouchon à col droit de 13 mm avec OmniFlex 3G