Learn More
IKA™ Disperseur numérique ULTRA-TURRAX™ T 18
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8009547 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Type de produit:
Disperseur numérique
Pack de disperseur numérique
Type de bouchon:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 13470657
Marque: IKA™ 0009022800
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Dispersion de volumes allant de 1 à 1500 ml (H2O) avec affichage numérique de la vitesse. Le disperseur numérique IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 18 offre une large plage de vitesses, de 3000 à 25 000 tr/min, permettant aux utilisateurs de travailler à des vitesses circonférentielles élevées même avec des petits diamètres de rotor. Le large choix d’éléments de dispersion garantit une vaste gamme d’applications.
Instrument de dispersion à prix compétitif pour des volumes allant de 1 à 1500 ml (H2O) avec affichage numérique de la vitesse. Offre une large plage de vitesses, de 3000 à 25 000 tr/min, permettant aux utilisateurs de travailler à des vitesses circonférentielles élevées, même avec des petits diamètres de rotor. Le large choix d’éléments de dispersion garantit une vaste gamme d’applications.
  • Affichage numérique de la vitesse
  • Contrôle électronique de la vitesse
  • Protection électronique antisurcharge
  • Le nettoyage des éléments de dispersion en acier inox est facile et rapide
  • Les éléments de dispersion jetables en plastique sont disponibles en deux tailles
  • Affichage des codes d’erreur
  • Fonctionnement silencieux
  • Protection du moteur contre la surcharge
  • Affichage numérique pour un contrôle précis de la vitesse définie et de la vitesse réelle 2+1 ans après vous être inscrit sur 2+1 www.ika.com/register
  • Bouton rotatif pour le réglage de la vitesse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Pack de disperseur numérique
Vitesse 3 000 à 25 000 tr/min
Tension 220/240 V
Alimentation électrique 220/240 V, 50/60 Hz, 500 W
Hertz 50 Hz
Puissance 500 W
Plage de volume (métrique) 1 ml à 1,5 L
Profondeur (métrique) 106 mm
Hauteur (métrique) 450 mm
Largeur (métrique) 87 mm
Affichage LED
Comprend Outil de dispersion S 18 N - 19 G
Modèle T 18 ULTRA-TURRAX™
Quantité d’emballage 1 de chaque
Type de bouchon Prise EU
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°
Viscosité 5 000 mPas