Learn More
IKA™ Disperseur numérique ULTRA-TURRAX™ T 50
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Vitesse:
600 à 10 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Instrument de dispersion puissant pour des volumes allant de 0,25 à 30 L (H2O) avec affichage numérique de la vitesse
- Le large choix d’éléments de dispersion garantit une vaste gamme d’applications
- Opérations reproductibles en raison d’une vitesse constante, même avec des changements de viscosité
- Contrôle électronique de la vitesse
- Protection électronique antisurcharge
- Le nettoyage des éléments de dispersion en acier inox est facile et rapide
- Démarrage en douceur
- Affichage des codes d’erreur
Spécification
Spécification
| Type de produit | Disperseur numérique |
| Vitesse | 600 à 10 000 tr/min |
| Tension | 220/240 V |
| Alimentation électrique | 220/240 V, 50/60 Hz, 1100 W |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Puissance | 1 100 W |
| Plage de volume (métrique) | 250 ml à 30 L |
| Profondeur (métrique) | 139 mm |
| Hauteur (métrique) | 355 mm |
| Largeur (métrique) | 115 mm |
| Afficher plus |