Learn More
IKA™ Disperseur numérique ULTRA-TURRAX™ T 65
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Vitesse:
1000 à 9500 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
Homogénéiseur rotor-stator Ultra-Turrax™
• Homogénéiseur de série T dessinés pour mélanger et disperser des produits dans une large gamme de viscosités
• Moteur protégé contre les surcharge
• Couplage rapide pour échanger les axes générateurs rapidement
• Les valeurs de volume et vitesses sont données pour de l'eau. Selon viscosité du produit tourt ou partie des plages sont utilisables
• Homogénéiseur T65D
• Ultra-Turrax T65 digital
• Accessoires obligatoires statif, tige, noix de serrage et axe générateur au choix.
• Homogénéiseur de série T dessinés pour mélanger et disperser des produits dans une large gamme de viscosités
• Moteur protégé contre les surcharge
• Couplage rapide pour échanger les axes générateurs rapidement
• Les valeurs de volume et vitesses sont données pour de l'eau. Selon viscosité du produit tourt ou partie des plages sont utilisables
• Homogénéiseur T65D
• Ultra-Turrax T65 digital
• Accessoires obligatoires statif, tige, noix de serrage et axe générateur au choix.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Disperseur numérique |
| Vitesse | 1000 à 9500 tr/min |
| Tension | 3 x 400 V |
| Alimentation électrique | 3 x 400 V, 50/60 Hz, 2 600 / 2 200 W |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Puissance | 2 600/2 200 W |
| Plage de volume (métrique) | 2 à 50 L |
| Profondeur (métrique) | 400 mm |
| Hauteur (métrique) | 178 mm |
| Largeur (métrique) | 300 mm |
| Afficher plus |