Learn More
Thermo Scientific™ Rotor libre à ultracentrifugeuse SureSpin™ 632 (38,5 ml)
Click to view available options
Capacité:
6 x 17 mL
6 x 38,5 mL
FCR max.:
187 295 x g
191 759 x g
Conditionnement:
1 pièce
Description
Designed for purification applications, the Thermo Scientific™ SureSpin™ 632 swing-out ultracentrifuge rotor features top loading design for ease-of-use and the versatility of 38.5mL or additional bucket set option for 17mL bucket capacity. Available for Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ ultracentrifuges.
Caractéristiques
- La conception à chargement par le haut pour un traitement doux des gradients délicats offre une facilité d’utilisation tout en atténuant les risques d’incident d’un godet mal accroché
- Flexibilité du kit de godets supplémentaires de 17 ml pour doubler la polyvalence avec un rotor
- Utilise les mêmes tubes et adaptateurs que les rotors Thermo Scientific AH-629 et SureSpin 630 pour une transition sans interruption vers l’amélioration de rotors SureSpin 632
- Entièrement intégré pour une utilisation avec les ultracentrifugeuses Sorvall WX+
Spécification
Spécification
| Description | Rotor SureSpin 632 (38,5 ml) |
| Matériau | Titane |
| Type | Rotor swing-out |
| Capacité | 6 x 38,5 mL |
| FCR max. | 187 295 x g |
| Vitesse max. | 32 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 16,36 cm |
| Rayon (métrique) Min. | 7,46 cm |
| Facteur K | 194 |
| Longueur max. du tube | 8,9 cm |
| Afficher plus |