Learn More
Invitrogen™ Microbilles de compensation Ultracomp eBeads™ Plus
Les microbilles de compensation Ultracomp eBeads Plus correspondent à la deuxième génération de microbilles Ultracomp destinées à une utilisation en cytométrie en flux.
131.00€ - 392.00€
Spécification
Type de produit | Microbilles de compensation d’anticorps |
---|
Code produit | Marque | Nbre de tests | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de tests | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16662224
|
Invitrogen™
01-3333-41 |
136.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16651194
|
Invitrogen™
01-3333-42 |
100 |
392.00€
100 tests |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16846071
|
Invitrogen™
01-3333-41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||||
Description
- Lie les particules sphériques pour une utilisation comme témoins de compensation à une seule couleur.
- Se lie aux anticorps de souris, de rat et de hamster, mais se lie également aux anticorps humains recombinants et de lapin.
- Système conçu pour compenser tous les fluorochromes excités par les lasers ultraviolets (355 nm) violets (405 nm), bleus (488 nm), verts (532 nm), jaunes-verts (561 nm) et rouges (633-640 nm).
- Compense de manière similaire aux cellules utilisées avec les anticorps conjugués Brilliant Violet 785/786-, Brilliant Violet 711-, Super Bright 780- et Super Bright 702.
- Compatibilité multi-espèces — se lie aux anticorps de souris, de rat, de hamster, de lapin et aux anticorps humains recombinants
- Meilleure compatibilité fluorophore
- Chaque goutte de microbilles contient deux populations : une population positive qui se lie à tout anticorps de souris, de rat ou de hamster et une population négative qui ne se lie pas avec les anticorps.
- Lorsqu’un anticorps conjugué au fluorochrome est ajouté aux microbilles, des populations positives et négatives sont observées.
- Cette distribution bimodale peut être utilisée pour les contrôles de compensation de couleur unique afin de paramétrer correctement l’instrument lors des expériences de cytométrie en flux multicolore
Spécification
Microbilles de compensation d’anticorps |
Usage exclusivement réservé à la recherche.