Learn More
Merck Disques d’ultrafiltration, 10 kDa NMW, cellulose régénérée Ultracel™
Code produit. p-7232211 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) du filtre:
2,5 cm
4,45 cm
4,7 cm
6,35 cm
7,6 cm
9 cm
15 cm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Code produit. 10044580
Marque: Merck PLGC04710
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
10 kDa NMWL, cellulose régénérée Ultracel™
10 kDa NMWL, cellulose régénérée Ultracel™
Assemblez votre cellule à agitation Amicon avec la membrane de votre choix. Les membranes à disques découpées pour l’ultrafiltration sont disponibles en cellulose régénérée Ultracel™ et en polyéthersulfone (PES) Biomax™. Les membranes sont disponibles dans différentes tailles et différents diamètres de pores différents. Les membranes en cellulose régénérée Ultracel sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de solutions diluées. La microstructure hydrophile et serrée des membranes Ultracel assure la rétention la plus élevée possible avec l’adsorption la plus faible des protéines, de l’ADN ou d’autres macromolécules. Les membranes en PES Biomax sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de volumes plus élevés d’échantillons plus concentrés tels que le sérum, le plasma ou les milieux de culture tissulaire conditionnés. Les disques découpés de microfiltration Durapore™ en PVDF sont disponibles aux tailles de pores de 0,1 μm, 0,22 μm et 0,45 μm et dans les diamètres de 63,5 mm et 75 mm. Caractéristiques et avantages :•diamètres de disque disponibles : 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 et 150 mm •Les membranes Ultracel™, Durapore™ et Biomax™ sont disponibles dans une large gamme de tailles de pores pour répondre à vos besoins de séparation •Compatible avec les cellules à agitation Amicon™ ; application : concentration, échange de tampon, dessalage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de filtre Ultrafiltration
Matériau (membrane) Cellulose régénérée
MWCO 10 kDa
Code de filtre PLGC
Zone de filtration 17,3 cm2
À utiliser avec (application) Purification de protéines ; concentration de protéines ; dessalage de protéines
Matériau de boîtiers Cellulose régénérée (CR)
Quantité 10Pack
Type Disque d’ultrafiltration
Diamètre (métrique) du filtre 4,7 cm