Learn More
Merck Disques d’ultrafiltration, 100 kDa NMW, cellulose régénérée Ultracel™
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) du filtre:
2,5 cm
4,45 cm
4,7 cm
6,35 cm
7,6 cm
9 cm
15 cm
Zone de filtration:
13,4 cm2
17,3 cm2
177 cm2
28,7 cm2
4,1 cm2
41,8 cm2
63 cm2
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Description
100 kDa NMWL, cellulose régénérée Ultracel™
Assemblez votre cellule à agitation Amicon avec la membrane de votre choix. Les membranes à disques découpées pour l’ultrafiltration sont disponibles en cellulose régénérée Ultracel™ et en polyéthersulfone (PES) Biomax™. Les membranes sont disponibles dans différentes tailles et différents diamètres de pores différents. Les membranes en cellulose régénérée Ultracel sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de solutions diluées. La microstructure hydrophile et serrée des membranes Ultracel assure la rétention la plus élevée possible avec l’adsorption la plus faible des protéines, de l’ADN ou d’autres macromolécules. Les membranes en PES Biomax sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de volumes plus élevés d’échantillons plus concentrés tels que le sérum, le plasma ou les milieux de culture tissulaire conditionnés. Les disques découpés de microfiltration Durapore™ en PVDF sont disponibles aux tailles de pores de 0,1 μm, 0,22 μm et 0,45 μm et dans les diamètres de 63,5 mm et 75 mm. Caractéristiques et avantages :•diamètres de disque disponibles : 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 et 150 mm •Les membranes Ultracel™, Durapore™ et Biomax™ sont disponibles dans une large gamme de tailles de pores pour répondre à vos besoins de séparation •Compatible avec les cellules à agitation Amicon™ ; application : concentration, échange de tampon, dessalage
Spécification
Spécification
| Type de filtre | Ultrafiltration |
| Matériau (membrane) | Cellulose régénérée |
| MWCO | 100 kDa |
| Code de filtre | PLHK |
| Zone de filtration | 4,1 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Purification de protéines ; concentration de protéines ; dessalage de protéines |
| Matériau de boîtiers | Cellulose régénérée (CR) |
| Quantité | 10Pack |
| Type | Disque d’ultrafiltration |
| Diamètre (métrique) du filtre | 2,5 cm |