Learn More
Sartorius Disques à membrane d’ultrafiltration
Code produit. 11780945 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 mm
47 mm
63 mm
76 mm
Matériau (membrane):
Cellulose (fibre de papier)
PSU
Polyéther sulfones
Épaisseur (métrique):
120 μm
180 μm
MWCO:
100 kDa
10 kDa
1 kDa
300 kDa
30 kDa
50 kDa
5 kDa
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11780945
Marque: Sartorius 1463963D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la concentration d’échantillons dans les cellules à agitation
Sartorius Stedim Biotech propose une vaste gamme de disques pour membranes d’ultrafiltration pour la concentration d’échantillons dans les cellules à agitation. Les diamètres du disque à membrane sont compris entre 13 mm et 293 mm, les seuils de poids moléculaire sont compris entre 1 et 300 kDa. Différents matériaux de membrane sont disponibles selon l’application : Le PES est le matériau standard doté de caractéristiques d’interaction à haut débit, non hydrophobes ou hydrophobes et peu colmatantes. Hydrosart™, une membrane en cellulose régénérée brevetée, présente un taux de liaison protéique extrêmement faible et une résistance chimique supérieure ; elle est privilégiée pour la concentration d’échantillons à très faible teneur protéique.
  • Vaste gamme de seuils de rétention des molécules
  • Différents diamètres de disque disponibles
  • Compatible avec toutes les cellules à agitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de filtre Membrane Filter
Format Ultrafiltration Disc
Matériau PES
Matériau (membrane) PSU
MWCO 10 kDa
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Pour la concentration d’échantillons dans les cellules à agitation
Quantité 10 / boîte
Épaisseur (métrique) 120 μm
Type Membrane Filter
Diamètre (métrique) 63 mm