Description
- Sur-lunettes avec parties latérales sans charnières et extrémités souples
- Combine les avantages des lunettes à protection latérale avec le confort des bandeaux.
- La conception flexible des parties latérales permet de l'adapter à différentes situations de port, avec ou sans lunettes.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN EN 166 - 168 et 170 |
| Revêtement de la lentille | Scratch-resistant |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| À utiliser avec (application) | Protection oculaire |
| Couleur de la monture | Bleu |
| Nb par paquet | 1paire |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Limited-use |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Afficher plus |