Description
La collection suXXeed essentials allie design moderne à fonctionnalité et confort pour le travail quotidien. Les caractéristiques clés de la philosophie suXXeed telles que les designs ergonomiques, l’insert de manche taille haute et le support sportif pour une liberté de mouvement maximale et un confort maximal pour le porteur. Fabriqué à partir de 65 % de polyester recyclé et 35 % de coton, ce tissu mélangé est durable et adapté au lavage industriel. En combinaison avec des coupes ergonomiques et un design simplifié, vous pouvez créer une apparence professionnelle pour vos employés.
- Col de revers Panneau à clous de repression avec boutons en acier inoxydable
- Deux poches latérales pour les écussons
- Poche OEKO-TEX™ cache-poitrine certifiée Standard 100
- Tailles disponibles : S à 4 XL
- Coupe sport
- Coupes ergonomiques
- Durabilité
- Confort élevé pour les porteurs
- Applicable au personnel logistique, aux prestataires de services, aux prestataires de services de construction, aux vêtements de laboratoire, à la location, aux entreprises industrielles et au détail
Instructions d’entretien :
- Cycle de lavage normal à 60 °C
- Merci de ne pas utiliser de détergent puissant avec des blanchisseurs optiques
- Ne pas javeliser
- Peut être séché en sèche, température basse de 60 °C, procédé de séchage doux
- Fer avec une température maximale en semelle de 150 °C
- Nettoyage à sec professionnel avec tétrachloroéthylène et/ou hydrocarbures, procédé standard
Specifications
Specifications
| Dimensions | XS |
| Sexe | Pour femme |
| Matériau | Polyester |
| Couleur | Bleu médical |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Jetable | Réutilisable |
| Sans latex | oui |
| Nbre de poches | 2 |
| Type de produit | Manteau polyvalent |