Learn More
Uvex Manteau bleu outremer suXXeed essentiels pour femmes
Code produit 31759506 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grand
X-Large
2XL
XXXXL
XXXXXL
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31759506 X-Large 1 pièce
31759495 XS 1 pièce
31759482 Standard 1 pièce
31759485 Moyen 1 pièce
31759487 Grand 1 pièce
31759491 2XL 1 pièce
31759498 XXXXL 1 pièce
31759489 XXXXXL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 31759506 Fournisseur Uvex Code fournisseur 7069212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.38€
    39.65€ / 1 pièces
    Économisez 1.73€
    4% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Manteau essentiel suXXeed pour les vêtements de laboratoire et de travail.
La collection suXXeed essentials allie design moderne à fonctionnalité et confort pour le travail quotidien. Les caractéristiques clés de la philosophie suXXeed telles que les designs ergonomiques, l’insert de manche taille haute et le support sportif pour une liberté de mouvement maximale et un confort maximal pour le porteur. Fabriqué à partir de 65 % de polyester recyclé et 35 % de coton, ce tissu mélangé est durable et adapté au lavage industriel. En combinaison avec des coupes ergonomiques et un design simplifié, vous pouvez créer une apparence professionnelle pour vos employés.
  • Col de revers Panneau à clous de repression avec boutons en acier inoxydable
  • Deux poches latérales pour les écussons
  • Poche OEKO-TEX™ cache-poitrine certifiée Standard 100
  • Tailles disponibles : S à 4 XL
  • Coupe sport
  • Coupes ergonomiques
  • Durabilité
  • Confort élevé pour les porteurs
  • Applicable au personnel logistique, aux prestataires de services, aux prestataires de services de construction, aux vêtements de laboratoire, à la location, aux entreprises industrielles et au détail
Instructions d’entretien :
  • Cycle de lavage normal à 60 °C
  • Merci de ne pas utiliser de détergent puissant avec des blanchisseurs optiques
  • Ne pas javeliser
  • Peut être séché en sèche, température basse de 60 °C, procédé de séchage doux
  • Fer avec une température maximale en semelle de 150 °C
  • Nettoyage à sec professionnel avec tétrachloroéthylène et/ou hydrocarbures, procédé standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions X-Large
Sexe Pour femme
Matériau Polyester
Couleur Bleu médical
Type de bouchon Boutons pression
Jetable Réutilisable
Sans latex oui
Nbre de poches 2
Type de produit Manteau polyvalent