Learn More
Ultramark™ 1621, Mass Spec Std, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359335
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11359335 250 mg 250mg
11349335 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359335 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16698.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 105809-15-2 | C6H18N3P3 | 231.189 g/mol
Ultramark 1621 is used as a reference compound for positive and negative ion fast-atom bombardment high-resolution mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ultramark 1621 est utilisé comme composé de référence pour la spectrométrie de masse à haute résolution à bombardement rapide d’ions positifs et négatifs.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105809-15-2
Formule moléculaire C6H18N3P3
Poids moléculaire (g/mol) 231.189
Numéro MDL MFCD00242454
Clé InChI DEBZEVJNWCNATM-MZWXYZOWSA-N
CID PubChem 44119860
Nom IUPAC 2,2,4,4,6,6-hexakis(deutériométhyl)-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-triène
SMILES CP1(=NP(=NP(=N1)(C)C)(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ultramark™ 1621
Note relative au nom Mass Spec Standard
Densité 1.8
Solubilité Miscible with water
Quantité 250 mg
Poids de la formule 2120