Learn More
Fisherbrand™ Sonicateur Q125 sans sonde
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Modèle:
Q125
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fonctionnement programmable pour régler le temps de fonctionnement mains libres
- Mode d’impulsion pour empêcher l’accumulation de chaleur dans les échantillons thermosensibles
- Contrôle numérique de l’amplitude / intensité entre 20 et 100 %
- L’indicateur de temps écoulé affiche la durée de l’émission d’ultrasons
- Affichage de la puissance et des joules pour un contrôle de l’énergie en temps réel
- La protection contre les surcharges empêche l’endommagement des circuits en cas de défaillance
- Conception compacte pour occuper moins d’espace que les unités concurrentes
- Utilise des composants sans plomb
Spécification
Spécification
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension | 110 V |
| Comprend | Générateur, convertisseur, câble d’alimentation, câble de convertisseur, ensemble de clés |
| Modèle | Q125 |
| Puissance | 125 W |
| Fréquence de fonctionnement | 20 kHz |