Learn More
Sonics Materials™ Processeur à ultrasons VCX130-220V
Click to view available options
Longueur (métrique) de sonde:
138 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les applications typiques incluent la biotechnologie et le traitement pharmaceutique, y compris le mélange, la dispersion et la préparation d’échantillons
- Moniteur d’énergie
- Wattmètre numérique
- Minuteur de dix heures
- Pulseur de démarrage / arrêt indépendant de 1-59 secondes
- Chronomètre
- Contrôle de la puissance de sortie variable
Spécification
Spécification
| Description | Processeur à ultrasons de 130 W |
| Comprend | Sonde en titane, kit d’outils et manuel d’instructions. |
| À utiliser avec (application) | Traitement d’échantillons de petits à moyens volumes de 150 μl à 150 ml. |
| Diamètre (métrique) de la sonde | 6 mm (embout) |
| Longueur (métrique) de sonde | 138 mm |
| Alimentation électrique | 220 V |