Learn More
uvex Lunettes-masques Ultravision avec verre en acétate de cellulose
Code produit 17787699 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Teinte des verres : Transparent
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17787699 Teinte des verres : Transparent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17787699 Fournisseur uvex Code fournisseur 9301906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.25€
    14.52€ / 1 pièces
    Économisez 2.73€
    15% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Les Uvex Ultravision sont dotées d’une conception ergonomique confortable et offrent une vision périphérique sans restriction.
Ces lunettes-masques flexibles peuvent également être portées comme des surlunettes avec des lunettes de correction et sont disponibles avec des verres en acétate de cellulose ou en polycarbonate, comme lunettes de sécurité pour le soudage ou avec une protection faciale basculante.
Caractéristiques générales
  • Lunettes-masques de sécurité classiques adaptées à une large gamme d’applications
  • Le système de ventilation indirecte augmente la circulation de l’air
  • Un avantage durable : les verres peuvent être remplacés au besoin
  • Verre de rechange disponible : 9300956
  • Sans métal
Fonctions de sécurité
  • Certifiées conformes aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV)
  • Marquage : W 166 3 F CE – 2C-1,2 W1 FN CE
  • Verre en acétate de cellulose avec performance anti-buée à l’intérieur et protection UV380
Caractéristiques de confort
  • Le joint facial flexible s’adapte naturellement à n’importe quelle forme de visage
  • Large volume intérieur pouvant accueillir des lunettes de correction et des évidements de monture pour localiser les branches latérales garantissant un maintien confortable
  • Bandeau en textile réglable en longueur pour un maintien sûr et une adaptabilité individuelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de lentille Résistant aux produits chimiques
Revêtement de la lentille Antibuée
Couleur Gris transparent
Certifications / conformité (Europe) EN 166 EN 170
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes antibuée
Matériau du bandeau Textile
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Acétate de cellulose
Matériau de la monture Plastique
Protection UV UV380
Frame Type Étalon