Learn More
Epredia™ Système de détection de polymère HRP & DAB UltraVision LP
Tous les produits Epredia ProduitsDescription
Profitez d’un système de détection sensible basé sur une technologie polymère sans biotine grâce au système de détection Thermo Scientific™ Lab Vision™ UltraVision™ LP : polymère HRP / chromogène DAB Plus.
Specificity : anti-IgG de souris (H+L), anti-IgG de lapin (H+L)
Enzyme : Peroxydase
Chromogène / Substrat : Diaminobenzidine (DAB)
Specificity : anti-IgG de souris (H+L), anti-IgG de lapin (H+L)
Enzyme : Peroxydase
Chromogène / Substrat : Diaminobenzidine (DAB)
Inclut :
TL-015-HD : 15 ml de solution de blocage de peroxyde d’hydrogène (TA-015-HP), 15 ml de solution de blocage Ultra V (TA-015-UB), 15 ml d’optimiseur d’anticorps primaire (TL-015-PB), 15 ml de polymère HRP (TL-015-PH), 15 ml de substrat DAB Plus (TA-015-HSX), 1 ml de chromogène DAB Plus (TA-001-HCX)
TL-060-HD : 60 ml de solution de blocage de peroxyde d’hydrogène (TA-060-HP), 60 ml de solution de blocage Ultra V (TA-060-UB), 60 ml d’optimiseur d’anticorps primaire (TL-060-PB), 60 ml de polymère HRP (TL-060-PH), 60 ml de substrat DAB Plus (TA-060-HSX), 2 ml de chromogène DAB Plus (TA-002-HCX)
TL-125-HD : 125 ml de solution de blocage de peroxyde d’hydrogène (TA-125-HP), 125 ml de solution de blocage Ultra V (TA-125-UB), 125 ml d’optimiseur d’anticorps primaire (TL-125-PB), 125 ml de polymère HRP (TL-125-PH), 125 ml de substrat DAB Plus (TA-125-HSX), 4 ml de chromogène DAB Plus (TA-004-HCX)
Remarque :
le système de détection UltraVision détecte un anticorps IgG de souris ou de lapin spécifique lié à un antigène dans les coupes de tissu. L’anticorps spécifique est localisé par une formulation d’anticorps secondaire universelle conjuguée à un polymère marqué par une enzyme qui reconnaît les immunoglobulines de souris et de lapin. Le complexe polymère est ensuite visualisé avec un substrat / chromogène approprié.
Spécification
Spécification
| Comptage | 150 to 300 Slides |
| Quantité | 15 ml |
| Comprend | 15mL Hydrogen Peroxide Block (TA-015-HP), 15mL Ultra V Block (TA-015-UB), 15mL Primary Antibody Enhancer (TL-015-PB), 15mL HRP Polymer (TL-015-PH), 15mL DAB Plus Substrate (TA-015-HSX), 1mL DAB Plus Chromogen (TA-001-HCX) |
| Chromagène | Diaminobenzidine (DAB) |
| Spécificité | Anti-IgG de souris (H+L), anti-IgG de lapin (H+L) |
| Conditions de stockage | Store at 2° to 8°C. Each component is stable for 18 months. |
| Enzymes | Peroxydase |
| Substrate | Diaminobenzidine (DAB) |