Learn More
Epredia™ Système de détection HRP DAB UltraVision™ Quanto
Code produit 12673997 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15mL
60 ml
125mL
Conditionnement:
125mL
15mL
60mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12673997 15mL 15mL
12664007 60 ml 60mL
12674017 125mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12673997 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur TL015QHD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    559.17€
    497.65€ / 15mL
    Économisez 61.52€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le système de détection Epredia™ HRP DAB UltraVision Quanto offre une plus grande rentabilité du laboratoire et une meilleure coloration en permettant aux laboratoires de sélectionner le meilleur anticorps pour chaque test.
Bénéficiez d’une plus grande rentabilité du laboratoire et d’une meilleure coloration en sélectionnant le meilleur anticorps pour chaque test grâce au système de détection HRP DAB Thermo Scientific™ UltraVision™Quanto.
UltraVision Quanto est la technologie de cette décennie en matière d'étiquetage polymère. Les méthodes de détection de polymères ont montré procurer une sensibilité et une simplicité de détection accrues. Cette technologie innovante de micropolymères présente des avantages majeurs par rapport aux systèmes IHC conventionnels, car elle permet “détecteur” pour pénétrer facilement jusqu'à la membrane nucléaire, permettant ainsi à l'utilisateur de détecter les antigènes nucléaires sans sacrifier la capacité de colorer les antigènes cytoplasmiques et membranaires. UltraVision Quanto amplifie le signal avec des anticorps primaires de souris et de lapin, ce qui le rend polyvalent et facile à utiliser. Le bruit de fond dû à la liaison non spécifique aux molécules de biotine endogènes est éliminé car UltraVision Quanto n'est pas un système à base de biotine/avidine. Le rapport signal/bruit est davantage renforcé afin de détecter une faible expression d’antigènes ou de compenser pour une faible affinité des anticorps primaires en utilisant des anticorps secondaires et des enzymes hautement purifiés. Le UltraVision Quanto offre en définitive à l'utilisateur un système de détection IHC rapide, facile à utiliser et polyvalent, permettant une coloration supérieure des tissus traditionnellement considérés comme difficiles à visualiser.
  • Sensibilité accrue tout en minimisant le bruit de fond— Peut être utilisé aussi bien avec des marqueurs à faible expression qu'avec des marqueurs de routine.
  • Sensibilité accrue aux anticorps de lapin— utilisation plus économique des anticorps monoclonaux de lapin coûteux
  • Coût réduit par test— Quanto reste l'un des systèmes les plus abordables disponibles
  • Temps d'incubation plus courts— Temps d'exécution plus rapides
Comprend :TL-060-QHD : Blocage au peroxyde d'hydrogène 60 mL (TA-060-HP), amplificateur d'anticorps primaires Quanto 60 mL (TL-060-QPB), polymère HRP Quanto 60 mL (TL-060-QPH), bloc Ultra V 60 mL (TA-060-UB), 60 mL DAB Substrat Quanto (TA-060-QHSX), 2 ml DAB Chromogène Quanto (TA-002-QHCX)
TL-125-QHD : Blocage au peroxyde d’hydrogène 125 mL (TA-125-HP), Amplificateur d’anticorps primaires Quanto 125 mL (TL-125-QPB), Polymère HRP Quanto 125 mL (TL-125-QPH), Blocage Ultra V 125 mL (TA-125-UB), 125 mL DAB Substrat Quanto (TA-125-QHSX), 4 ml DAB Chromogène Quanto (TA-004-QHCX)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 15mL
Comprend 15 ml de peroxyde d’hydrogène, 15 ml d’amplificateur d’anticorps Quanto, 15 ml de polymère HRP, 15 ml de solution de blocage Ultra V, 15 ml de substrat DAB Quanto, chromogène DAB Quanto
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 15 ML ULTRAVISION QUANTO DETECTION SYSTEM HRP DAB, contains 15mL Hydrogen Peroxide,15mL Antibody Amplifier Quanto,15mLHRP Polymer, 15mL UltraV Block, 15mL DAB Quanto Substrate, DAB Quanto Chromogen 15mL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1A
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, triton-X100, sodium azide