Learn More
Epredia™ Système de détection HRP DAB UltraVision™ Quanto
Código de producto. p-4532215 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Quantité:
15mL
60 ml
125mL
Tamaño de la unidad:
125mL
15mL
60mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12673997
Marca: Epredia™ TL015QHD
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Le système de détection Epredia™ HRP DAB UltraVision Quanto offre une plus grande rentabilité du laboratoire et une meilleure coloration en permettant aux laboratoires de sélectionner le meilleur anticorps pour chaque test.
Bénéficiez d’une plus grande rentabilité du laboratoire et d’une meilleure coloration en sélectionnant le meilleur anticorps pour chaque test grâce au système de détection HRP DAB Thermo Scientific™ UltraVision™Quanto.
UltraVision Quanto est la technologie de cette décennie en matière de marquage polymérique. Les méthodes de détection de polymères s’avèrent procurer une sensibilité et une simplicité de détection accrues. Cette technologie micropolymère innovante présente des avantages majeurs par rapport aux systèmes IHC traditionnels, car elle permet au “détecteur” de pénétrer facilement dans la membrane nucléaire, offrant ainsi à l’utilisateur la possibilité de détecter les antigènes nucléaires sans sacrifier la capacité de colorer les antigènes cytoplasmiques et membranaires. Le système UltraVision Quanto amplifie le signal avec les deux anticorps primaires de souris et de lapin le rendant ainsi polyvalent et facile à utiliser. Le système UltraVision Quanto n’étant pas basé sur la biotine / avidine, tout bruit de fond causé par des liaisons non spécifiques aux molécules de biotine endogènes est éliminé. Le rapport signal/bruit est davantage renforcé afin de détecter une faible expression d’antigènes ou de compenser une faible affinité des anticorps primaires grâce à des anticorps secondaires et des enzymes hautement purifiés. Le système UltraVision Quanto offre, en fin de compte, à l’utilisateur un système de détection IHC polyvalent, facile à utiliser et rapide qui procure une coloration supérieure des tissus traditionnellement considérés comme étant difficiles à visualiser.
  • Sensibilité améliorée tout en minimisant le fond : peut être utilisé tout autant avec des marqueurs de faible expression qu’avec des marqueurs de routine
  • Sensibilité accrue aux anticorps de lapin : utilisation plus économique d’anticorps monoclonaux de lapin coûteux
  • Réduction des coûts par test : Quanto reste l’un des systèmes les plus abordables disponibles
  • Réduction des temps d’incubation : délais d’exécution plus rapides
Inclut : TL-060-QHD : 60 ml de solution de blocage de peroxyde d’hydrogène (TA-060-HP), 60 ml d’amplificateur d’anticorps primaire Quanto (TL-060-QPB), 60 ml de polymère HRP Quanto (TL-060-QPH), 60 ml de solution de blocage Ultra V (TA-060-UB), 60 ml de substrat DAB Quanto (TA-060-QHSX), 2 ml de chromogène DAB Quanto (TA-002-QHCX)
TL-125-QHD : 125 ml de solution de blocage de peroxyde d’hydrogène (TA-125-HP), 125 ml d’amplificateur d’anticorps primaire Quanto (TL-125-QPB), 125 ml de polymère HRP Quanto (TL-125-QPH), 125 ml de solution de blocage Ultra V (TA-125-UB), 125 ml de substrat DAB Quanto (TA-125-QHSX), 4 ml de chromogène DAB Quanto (TA-004-QHCX)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Quantité 15mL
Comprend 15 ml de peroxyde d’hydrogène, 15 ml d’amplificateur d’anticorps Quanto, 15 ml de polymère HRP, 15 ml de solution de blocage Ultra V, 15 ml de substrat DAB Quanto, chromogène DAB Quanto
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 15 ML ULTRAVISION QUANTO DETECTION SYSTEM HRP DAB, contains 15mL Hydrogen Peroxide,15mL Antibody Amplifier Quanto,15mLHRP Polymer, 15mL UltraV Block, 15mL DAB Quanto Substrate, DAB Quanto Chromogen 15mL
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Consejos de prudencia
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, triton-X100, sodium azide
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado